Stampa…
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64605.03 H64605.06
H64605.03EA 111 EUR
H64605.03 H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 64622-16-8 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.46 Physical Form: Solid Melting Point: 81-86° Beilstein Reference: 2613087 MDL No.: MFCD00266792
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di fusione: 81…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266792
CAS Number: 64622-16-8