Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Purity: 98%
CAS No.: 14774-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 61°(142°F)
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 111-115°/15mm
Beilstein Reference: 103069
MDL No.: MFCD00457804
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 111…115 °C (15 mmHg) Flash Pt: 61 °C (142 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00457804 CAS Number: 14774-37-9 |