5-Methylpicolinonitrile 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 1620-77-5
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 111125
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD06200830
Formula:
C7H6N2 Punto di fusione: 72…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200830 CAS Number: 1620-77-5 EINECS: 216-589-4 ADR: 6.1,III |