2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 609-89-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO3
Formula Weight: 207.99
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2050081
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007101
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₃ Punto di fusione: 118…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007101 CAS Number: 609-89-2 EINECS: 210-202-2 ADR: 6.1,III |