1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Acetyltetrahydropyran
Purity: 97%
CAS No.: 137052-08-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Physical Form: Liquid
Density: 1.024
Refractive Index: 1.4530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 90-94°/15mm
Beilstein Reference: 109587
MDL No.: MFCD08704647
Formula:
C₇H₁₂O₂ Peso molecolare: 128,17 g/mol Punto di ebollizione: 90…94 °C (15 mmHg) Densità: 1,024 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08704647 CAS Number: 137052-08-5 |