6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14446-24-3
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Physical Form: Solid
Melting Point: 192-193°
Beilstein Reference: 127578
MDL No.: MFCD01717047
Formula:
C₉H₁₁NO Punto di fusione: 192…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01717047 CAS Number: 14446-24-3 |