Stampa…
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H64511.06 H64511.14 H64511.22
H64511.06EA 26.1 EUR
H64511.06 H64511.14 H64511.22
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Purity: 98% CAS No.: 27514-08-5 Molecular Formula: C8H13NO2 Formula Weight: 155.20 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2803083 MDL No.: MFCD03703462
Formula: C₈H₁₃NO₂
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03703462
CAS Number: 27514-08-5