2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2-Formyl-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 1123-56-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 96°(205°F)
Physical Form: Solid
Refractive Index: 1.5480
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to yellow
Melting Point: 27-30° lit.
Boiling Point: 230° lit.
Beilstein Reference: 907019
MDL No.: MFCD00128003
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134,18 g/mol Punto di ebollizione: 230 °C (lett.) Punto di fusione: 27…30 °C (lett.) Flash Pt: 96 °C (205 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128003 CAS Number: 1123-56-4 |