5-Nitropicolinic acid 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 30651-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 139209
MDL No.: MFCD04114182
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114182 CAS Number: 30651-24-2 |