3-Methoxyphenethylamine 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₃NO Punto di ebollizione: 118…118 °C (6 mmHg) Densità: 1,038 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008187 CAS Number: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 ADR: 8,III |