1,5-Naphthyridine 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 254-79-5
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Physical Form: Solid
Density: 1.25
Appearance: Off-white
Melting Point: 69-75°
Beilstein Reference: 109350
MDL No.: MFCD00039727
Formula:
C₈H₆N₂ Punto di fusione: 69…75 °C Densità: 1,25 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039727 CAS Number: 254-79-5 |