3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 177735-55-6
Molecular Formula: C10H11BO6
Formula Weight: 238.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD11053854
Formula:
C₁₀H₁₁BO₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11053854 CAS Number: 177735-55-6 |