4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 21304-38-1
Molecular Formula: C6H7IN2
Formula Weight: 234.04
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2716284
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD08669466
Formula:
C₆H₇IN₂ Punto di fusione: 73…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669466 CAS Number: 21304-38-1 ADR: 6.1,III |