5-Formylthiophene-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 21512-16-3
Molecular Formula: C6H3NOS
Formula Weight: 137.16
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 90-95°
Beilstein Reference: 115517
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09037804
Formula:
C₆H₃NOS Punto di fusione: 90…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037804 CAS Number: 21512-16-3 ADR: 6.1,III |