1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Formula:
C₅H₉NO₂ Peso molecolare: 115,132 g/mol Punto di fusione: 261 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661068 CAS Number: 22264-50-2 |