4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 4-Methoxy-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13041-62-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 243-247°
Beilstein Reference: 2099800
MDL No.: MFCD02575372
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Peso molecolare: 202,209 g/mol Punto di fusione: 243…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02575372 CAS Number: 13041-62-8 |