2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 40473-01-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Physical Form: Solid
Melting Point: 65-69° lit.
Boiling Point: 128°/16mm
Beilstein Reference: 109098
MDL No.: MFCD00234006
Formula:
C₅H₃BrClN Punto di ebollizione: 128 °C (16 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234006 CAS Number: 40473-01-6 |