4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1439-10-7
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 112648
MDL No.: MFCD00233962
Formula:
C₄H₄BrN₃ Peso molecolare: 174.00 g/mol Punto di fusione: 207…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233962 CAS Number: 1439-10-7 |