3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Formula:
C₆H₅BrClN Peso molecolare: 206,47 g/mol Punto di ebollizione: 80…84 °C (2 mmHg) (lett.) Punto di fusione: 46…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375117 CAS Number: 132606-40-7 |