2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 887707-25-7
Molecular Formula: C6H2ClF3IN
Formula Weight: 307.44
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 43°
Beilstein Reference: 10249610
MDL No.: MFCD12024302
Formula:
C₆H₂ClF₃IN Peso molecolare: 307,439 g/mol Punto di fusione: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12024302 CAS Number: 887707-25-7 |