4,6-Dichloro-o-cresol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1570-65-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.02
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 225° lit.
Beilstein Reference: 1864865
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00019988
Formula:
C₇H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 225 °C (lett.) Punto di fusione: 52…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019988 CAS Number: 1570-65-6 EINECS: 216-382-9 ADR: , |