Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 106896-49-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Physical Form: Solid
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 4905039
MDL No.: MFCD01861385
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di fusione: 105…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861385 CAS Number: 106896-49-5 |