Stampa…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H64295.03 H64295.06
H64295.03EA 46.4 EUR
H64295.03 H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 52289-54-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.107 Refractive Index: 1.5710 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 262-267° lit. Beilstein Reference: 1933786 MDL No.: MFCD02261771
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 262…267 °C (lett.)
Densità: 1,107
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261771
CAS Number: 52289-54-0