Stampa…
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
H64289.06 H64289.14
H64289.06EA 94.7 EUR
H64289.06 H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 115314-14-2 Molecular Formula: C9H9NO6S Formula Weight: 259.23 Melting Point: 63-66° Beilstein Reference: 4704457 MDL No.: MFCD00064582
Formula: C₉H₉NO₆S
Peso molecolare: 259,23 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064582
CAS Number: 115314-14-2