6-fluoronicotinonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Cyano-2-fluoropyridine, 6-Fluoronicotinonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 3939-12-6
Molecular Formula: C6H3FN2
Formula Weight: 122.10
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 51-52°
Beilstein Reference: 471855
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09261087
Formula:
C₆H₃FN₂ Peso molecolare: 122,102 g/mol Punto di fusione: 51…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261087 CAS Number: 3939-12-6 ADR: 6.1,III |