5-Azaindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
H64272.03
H64272.06
H64272.03EA
49.5
EUR
H64272.03
H64272.06
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Purity: 98%
CAS No.: 271-34-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 109684
MDL No.: MFCD00955936
Formula:
C₇H₆N₂ Peso molecolare: 118,14 g/mol Punto di fusione: 104…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00955936 CAS Number: 271-34-1 |