5-Hydroxypicolinic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15069-92-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 116009
MDL No.: MFCD00661309
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di fusione: 260…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661309 CAS Number: 15069-92-8 |