3-Bromopicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 30683-23-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Physical Form: Solid
Density: 1.813
Melting Point: 141-144°
Beilstein Reference: 472171
MDL No.: MFCD01320380
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di fusione: 141…144 °C Densità: 1,813 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320380 CAS Number: 30683-23-9 |