Stampa…
4-Bromopicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
H64244.03 H64244.06 H64244.14
H64244.03EA 37.2 EUR
H64244.03 H64244.06 H64244.14
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Purity: 97% CAS No.: 30766-03-1 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 471891 MDL No.: MFCD03426665
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426665
CAS Number: 30766-03-1