Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 89878-14-8
Molecular Formula: C9H14BN
Formula Weight: 147.03
Physical Form: Solid
Melting Point: 172-175° lit.
Beilstein Reference: 4381494
MDL No.: MFCD00012348
Formula:
C₉H₁₄BN Punto di fusione: 172…175 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012348 CAS Number: 89878-14-8 |