4-Azaindole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 272-49-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 109683
MDL No.: MFCD00971977
Formula:
C₇H₆N₂ Punto di fusione: 125…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00971977 CAS Number: 272-49-1 |