Stampa…
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
H64221.03 H64221.06
H64221.03EA 48.2 EUR
H64221.03 H64221.06
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 654-55-7 Molecular Formula: C8H2ClF6NO2 Formula Weight: 293.55 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2888862 MDL No.: MFCD04972677
Formula: C₈H₂ClF₆NO₂
Peso molecolare: 293,549 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972677
CAS Number: 654-55-7