Stampa…
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-9-phenylcarbazole
H64212.06 H64212.14 H64212.22
H64212.06EA 52.1 EUR
H64212.06 H64212.14 H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98% CAS No.: 1153-85-1 Molecular Formula: C18H12BrN Formula Weight: 322.20 Physical Form: Solid Melting Point: 97-98° Beilstein Reference: 1315492 MDL No.: MFCD11977305
Formula: C18H12BrN
Peso molecolare: 322,20 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977305
CAS Number: 1153-85-1