1-Pyreneboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 164461-18-1
Molecular Formula: C16H11BO2
Formula Weight: 246.07
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 247-251° lit.
Beilstein Reference: 7134073
MDL No.: MFCD04974062
Formula:
C₁₆H₁₁BO₂ Punto di fusione: 247…251 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04974062 CAS Number: 164461-18-1 |