2-Fluoro-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 456-24-6
Molecular Formula: C5H3FN2O2
Formula Weight: 142.09
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5250
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-21°
Boiling Point: 86-87°/7mm lit.
Beilstein Reference: 120351
MDL No.: MFCD03095059
Formula:
C₅H₃FN₂O₂ Punto di ebollizione: 86…87 °C (7 mmHg) (lett.) Punto di fusione: 17…21 °C Densità: 1,41 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095059 CAS Number: 456-24-6 EINECS: 207-260-6 |