4-(Trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 402-52-8
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.245
Refractive Index: 1.4450
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169°/754mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD03094456
Formula:
C₈H₇F₃O Peso molecolare: 176,14 g/mol Punto di ebollizione: 169 °C (754 mmHg) Punto di fusione: –9 °C Densità: 1,245 Flash Pt: 60 °C (140 °F) |
MDL Number:
MFCD03094456 CAS Number: 402-52-8 ADR: 3,III |