Stampa…
Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16237.14 A16237.22 A16237.36
A16237.14EA 31 EUR
A16237.14 A16237.22 A16237.36
Vitamin A acetate in gelatin, 500,000 I.U./g
Vitamin A acetate
CAS No.: 127-47-9 Beilstein Reference: 1915439 Merck Reference: 14,10013 MDL No.: MFCD00019413
Formula: C₂₂H₃₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00019413
CAS Number: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Merck Index: 14,10013