2-Cyano-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1620-75-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 111107
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00190586
Formula:
C₇H₆N₂ Peso molecolare: 118,14 g/mol Punto di fusione: 70…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190586 CAS Number: 1620-75-3 EINECS: 216-588-9 ADR: 6.1,III |