Stampa…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 114 EUR
H64141.MD H64141.03
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 141…146 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569537
CAS Number: 83265-53-6