2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4925-88-6
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1866592
MDL No.: MFCD02253192
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di fusione: 82…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02253192 CAS Number: 4925-88-6 |