5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-chloro-3-picoline
H64109.06
H64109.14
H64109.06EA
46.1
EUR
H64109.06
H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 29241-60-9
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Solid
Melting Point: 40-44°
Beilstein Reference: 1562796
MDL No.: MFCD03095093
Formula:
C₆H₅BrClN Peso molecolare: 206,47 g/mol Punto di fusione: 40…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095093 CAS Number: 29241-60-9 |