2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 868662-36-6
Molecular Formula: C6H5BF3NO2
Formula Weight: 190.92
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07375381
Formula:
C₆H₅BF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375381 CAS Number: 868662-36-6 |