5-Bromo-2-chloroaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H64104.06
H64104.14
H64104.22
H64104.06EA
47.5
EUR
H64104.06
H64104.14
H64104.22
5-Bromo-2-chloroaniline 98%
5-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 60811-17-8
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Solid
Melting Point: 145-150°
Beilstein Reference: 2716274
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD06796283
Formula:
C₆H₅BrClN Peso molecolare: 206,47 g/mol Punto di fusione: 145…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06796283 CAS Number: 60811-17-8 ADR: 6.1,III |