3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
RoflumilastRelated Compound D, 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162401-62-9
Molecular Formula: C12H12F2O4
Formula Weight: 258.22
Physical Form: Solid
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 11413145
MDL No.: MFCD04621687
Formula:
C₁₂H₁₂F₂O₄ Peso molecolare: 258,221 g/mol Punto di fusione: 118…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04621687 CAS Number: 162401-62-9 EINECS: 605-288-7 |