4-Chloro-2-picoline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-2-methylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 3678-63-5
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Physical Form: Liquid
Density: 1.15
Refractive Index: 1.5205
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 54-56°/15mm lit.
Beilstein Reference: 107196
MDL No.: MFCD00038833
Formula:
C₆H₆ClN Peso molecolare: 127.57 g/mol Punto di ebollizione: 54…56 °C (15 mmHg) (lett.) Densità: 1.15 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038833 CAS Number: 3678-63-5 |