2-Hydrazinopyrazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64086.03
H64086.06
H64086.03EA
99.6
EUR
H64086.03
H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 54608-52-5
Molecular Formula: C4H6N4
Formula Weight: 110.12
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 606630
MDL No.: MFCD04114555
Formula:
C₄H₆N₄ Peso molecolare: 110,12 g/mol Punto di fusione: 109…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114555 CAS Number: 54608-52-5 |