2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64076.14
H64076.22
H64076.14EA
82.2
EUR
H64076.14
H64076.22
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 38533-61-8
Molecular Formula: C6H5ClN2O3
Formula Weight: 188.57
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 78-80° lit.
Beilstein Reference: 1454907
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00130268
Formula:
C₆H₅ClN₂O₃ Peso molecolare: 188,57 g/mol Punto di fusione: 78…80 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130268 CAS Number: 38533-61-8 EINECS: 253-989-8 ADR: 6.1,III |