trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H64053.03
H64053.06
H64053.03EA
31.2
EUR
H64053.03
H64053.06
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 97%
CAS No.: 37888-03-2
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.59
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 48-52°
Beilstein Reference: 2087804
MDL No.: MFCD00175518
Formula:
C₈H₆ClNO₂ Peso molecolare: 183,59 g/mol Punto di fusione: 48…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00175518 CAS Number: 37888-03-2 |