Stampa…
Metilcicloesano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 75.8 EUR
A16057.0F A16057.AP
Metilcicloesano ≥99%
Metilcicloesano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Punto di ebollizione: 101 °C
Punto di fusione: –126 °C
Densità: 0,771
Flash Pt: –4 °C (–25 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001497
CAS Number: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM