4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64044.03
H64044.06
H64044.03EA
61.2
EUR
H64044.03
H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 644985-24-0
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 66-67°
Beilstein Reference: 9551272
MDL No.: MFCD09258953
Formula:
C₇H₃BrF₂O Peso molecolare: 221,00 g/mol Punto di fusione: 66…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258953 CAS Number: 644985-24-0 |